Ammoniumhydrogencarbonat, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ammoniumbicarbonat

5.33005.0050
5.33005.0050EA 101 EUR
5.33005.0050
Ammoniumhydrogencarbonat, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
Molecular Weight: 79,06 g/mol
Schmelzpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

pH value (50 g/l, H₂O, 20 °C) 8
Vapor pressure 67 hPa (20 °C)
Solubility 220 g/l

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR