di-Natriumhydrogenphosphat
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43838.0100 5.43838.0250
5.43838.0100EA 334 EUR
5.43838.0100 5.43838.0250
di-Natriumhydrogenphosphat
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4