di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

5.43839.0100 5.43839.0250
5.43839.0100EA 148 EUR
5.43839.0100 5.43839.0250
di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Schmelzpunkt: 340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR