Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,5% (durch Acidimetrie), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43841.0100 5.43841.0250
5.43841.0100EA 200 EUR
5.43841.0100 5.43841.0250
Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,5% (durch Acidimetrie), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (21.5 °C)
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidometric) ≥99,5%
Identity Passes test
Ca (calcium) ≤0,50 ppm
Cu (copper) ≤0,005 ppm
Fe (iron) ≤0,10 ppm
Mg (magnesium) ≤0,50 ppm
Na (sodium) ≤20,0 ppm
HPLC gradient suitability test, chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%