Natriumhydroxid 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

5041.1000EA 87.5 EUR
5041.1000
Natriumhydroxid 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer 9.5 - 10.5 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR