Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Überchlorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
50439-1L
50439-1LEA 76.9 EUR
50439-1L
Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57680f1dd0f615218c3ca9aeeb229bae28e0d4c5&vid=4bb5b6c6b445d1dd0cdc0721ab4a29c03b23b425&prid=web&clid=SAPDAM