Benzylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
50475-5ML
50475-5MLEA 131 EUR
50475-5ML
Benzylacetat, Supelco®
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=747191ff73f5e7c03e03f4fd8eda29ef4d0415a8&vid=92dde70d8e3ad3be758ba902166fb82c36c8f0f2&prid=web&clid=SAPDAM