Lösemitteldesorptions-Röhrchen, Supelco®
Lieferant: Merck
21014 21026-U 21024-U 505293 505315 505320-U 505323 505331 505358
21014.EA 855 EUR
21014. 21026-U 21024-U 505293. 505315. 505320-U 505323. 505331. 505358.
Lösemitteldesorptions-Röhrchen, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese LpDNPH-Kartuschen eignen sich zur Probenahme von Carbonylverbindungen in der Umgebungs-, Innenraum- und Industrieluft. Die Derivate werden mit Acetonitril von der Kartusche eluiert und mittels HPLC analysiert.
Die S10x-Kartusche ist für automatische Sampler geeignet. Die S10L-Kartusche ist kürzer und erfordert keinen Adapter für die Probenahme. Die H10-, H30- und H300-Kartuschen sind mit größeren Mengen 2,4-DNPH belegt, weshalb sie sich für Umgebungen mit hohen Konzentrationen eignen. Der Einweg-Ozon-Scrubber ähnelt der S10L-Kartusche und enthält 1,5 g hochreines Kaliumiodid.