tert-Butanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 48.3 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
tert-Butanol, Supelco®
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Siedepunkt: 82,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25,3 °C
Dichte: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR