Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, Glycan Fused-Core®
Lieferant: Merck
50994-U
50994-UEA 1080 EUR
50994-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, Glycan Fused-Core®
Chromatographiesäulen
BIOshell™ Glycan HPLC-Säulen sind speziell dafür ausgelegt, eine schnelle, hochauflösende und reproduzierbare Glycanidentifizierung mittels HILIC-Chromatographie zu ermöglichen.
  • Fused-Core®-Partikel bieten eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt
  • Hohe Säuleneffizienz aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 µm dünnen porösen Hülle
  • Geringe Gesamtpartikelgröße von 2,7 µm
BIOshell™ Glycan-Säulen bestehen aus einer proprietären Pentahydroxychemie, die an ein 2,7 µm, 90 Å oberflächlich poröses Partikel (SPP)More Product Information