VWR® EML 200 Analysensiebmaschine
Lieferant: VWR Collection
510-2043EA 2022.93 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 510-3852 HAVE205322990 510-3851
VWR® EML 200 Analysensiebmaschine
Schüttler Siebmaschinen
Die EML 200-Serie bietet verschiedene Gerätetypen. Alle Modelle sind für Siebe mit einem Ø von 50 bis 203 mm und einer maximalen Proben-/Chargenlast von 3 kg geeignet und verfügen über ein Aluminiumgussgehäuse und ein verbessertes Klemmsystem.
  • Digitaler Timer: 0 bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb.
  • Alle Schüttler sind mit einer Abdeckung aus Schauglas ausgestattet. So können die Proben während des Siebens beobachtet werden
EML 200 Pure Geräte sind ideal für Standardanalysen:
Zwei vorgegebene, regulierbare Amplituden zur Auswahl: Fein oder grob.
Betrieb in festgelegten Intervallen von 10 Sekunden
Classic „eco“ Spannsystem
EML 200 Premium Die Geräte eignen sich für Anwender, die präzise und reproduzierbare Siebanalysen benötigen:
Besonders leiser elektromagnetischer Antrieb
Frei wählbare Amplituden bis 3 mm
Extra großes Display mit einfacher und logischer Bedienung
Während des Siebens wird die verbleibende Siebzeit auf dem Display angezeigt
Bis zu 49 verschiedene Siebeprogramme können gespeichert werden
Option für Classic oder HAVER TwinNut® Schnellspannsystem
EML 200 Premium Remote Modelle bieten auch Nasssiebung, Funktionen wie Premium-Geräte.
Integrierte Vollkegeldüse
Separater Controller, der an der Wand montiert werden kann
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Abnahmeprüfzertifikat 3.1 gemäß DIN EN 10204 und IQ/OQ-Dokumentation sind als optionales Zubehör für alle Modelle erhältlich, für Details wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebsbüro.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten