Tangentiale Rezirkulationssysteme, Vivaflow® 50 und 200
Lieferant: Sartorius
VF20P0 VF20P2 VF20P3 VF20P4 VF20P7 VF20H1 VF20H0 VF20H2 VF20P1 VF20H9 VF20P9 VF20H4
512-4069EA 564 EUR
512-4069 512-4070 512-4071 512-4072 512-4074 515-0140 515-0139 515-0141 511-0876 518-0090 518-0091 518-0104
Tangentiale Rezirkulationssysteme, Vivaflow® 50 und 200
Filter Tangentialfluß-Filtrationskassetten
Vivaflow® 50 und 200 sind gebrauchsfertige Crossflow-Kassetten für die Filtration und Aufkonzentration von Proben von 100 ml bis 3 l oder 500 ml bis 5 l. Die Membranoberfläche pro Einheit beträgt 50 cm² bzw. 200 cm². Die Einheiten werden mit dem gesamten erforderlichen Zubehör für den Betrieb mit einer Laborpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16 geliefert. Für die Beschleunigung der Konzentration und eine Erhöhung des Volumendurchsatzes können bis zu sechs Vivaflow® 50 Kassetten bzw. zwei Vivaflow® 200 Kassetten miteinander verbunden werden. Optimal für Anwendungen wie das Aufkonzentrieren von Zellkulturüberständen und Viren sowie die Wasserkonzentration. Einfach zu bedienen und zuverlässig und flexibel einsetzbar.
  • Plug-and-Play-Laborkassette für die Crossflow-Filtration
  • Optimal für die Aufkonzentrierung wässriger Proben, z. B. Proteine und Nanopartikel
  • Vivaflow® 50 sind für den Einmalgebrauch, Vivaflow® 200 sind wiederverwendbar
  • Hohe Flussrate und Rückgewinnung