Natriumformiat-Lösung

Lieferant: Merck

Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz

51197-100ML
51197-100MLEA 208 EUR
51197-100ML
Natriumformiat-Lösung
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68,01 g/mol
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR