Corning® Spin-X® UF Konzentratoren
Lieferant: Corning
431477 431478 431479 431480 431481 431482 431483 431484 431485 431486 431489 431487 431488 431490 431491
512-0046EA 136.99 EUR
512-0046 512-0047 512-0048 512-0049 512-0050 512-0052 512-0057 512-0058 512-0059 512-0060 512-0063 512-0061 512-0062 512-0080 512-0082
Corning® Spin-X® UF Konzentratoren
Filter Zentrifugaleinheiten
Diese nicht sterilen Zentrifugalkonzentratoren bieten ein einfaches, einstufiges Verfahren zum Konzentrieren oder Entsalzen von Proteinen und anderen Biomolekülen mit einer Ausbeute von 90% oder besser.
  • Das vertikale Membrandesign und die Filterkammer mit dünnen Kanälen minimieren die Verschmutzung der Membran und ermöglichen eine schnelle Konzentration bei hoher Geschwindigkeit, selbst bei partikelbeladenen Lösungen
  • Das integrierte Trockenlauf-Design eliminiert das Risiko, dass das Gerät trocken schleudert; kein erneutes Drehen erforderlich
  • Membranen aus Polyethersulfon (PES) mit geringer Bindung sind in fünf Molekulargewichtsgrenzwerten (MWCO) erhältlich: 5000, 10000, 30000, 50000 und 100000, um alle Ihre Konzentrationsanforderungen zu erfüllen
  • Wählen Sie einen MWCO, der ¹/₂ bis ¹/₃ kleiner ist als das zu konzentrierende Protein
  • Der MWCO und die Graduierung sind direkt auf der Seite des Konzentratorrohrs aufgedruckt, um Verwechslungen zu vermeiden
Weitere Anwendungen umfassen die Entfernung markierter Aminosäuren und Nukleotide, die HPLC-Probenvorbereitung, die Deproteinisierung von Proben, die Gewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen und -lysaten sowie die Konzentration von Viren aus Zellkulturüberständen.
Auswahl aus drei Größen für mehr Flexibilität:
- Spin-X UF 500 für Proben bis 500 µl
- Spin-X UF 6 für Proben bis 6 ml
- Spin-X UF 20 für Proben bis zu 20 ml, 14 ml bei Verwendung von Festwinkelrotoren
Bestellinformation: Spin-X UF 6 und 20 Konzentratoren können entweder mit Schwingbecher- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Spin-X UF 20 Konzentratoren haben eine Kapazität von 14 ml wenn sie mit Festwinkelrotoren verwendet werden. Spin-X UF 500 Konzentratoren benötigen Festwinkelrotoren. Rotoren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Kontaktieren Sie Avantor, wenn Sie weitere Informationen wünschen.