Qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Sorte 1 und 1V, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
1001-020 1001-025 1001-030 1001-032 1001-042 1001-047 1001-055 1001-070 1001-085 1001-090 1001-110 1001-125 1001-150 1001-185 1001-240 1001-270 1001-320 1001-400 1001-500 1001-813 1001-824 1001-917 1001-918 1001-931 1001-932 1001-325 1001-329 1001-6508 1001-0155 1001-385 1001-734 1001-929 1001-045
512-0374EA 35.9 EUR
512-0374 512-0375 512-0376 512-0377 512-1000 516-3104 512-1001 512-1002 516-0593 512-1003 512-1004 512-1005 512-1006 512-1007 516-0594 516-0595 516-0596 516-0597 512-0378 516-0379 516-0380 512-1008 516-0598 516-3135 516-5126 512-0570 512-0571 512-0573 512-0569 512-0572 WHAT1001-734 516-5125 512-0642
Qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Sorte 1 und 1V, Whatman™
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Qualitative Filterpapiere der Klasse 1 von Whatman sind die am häufigsten verwendeten Filterpapiere für routinemäßige Laboranwendungen, qualitative analytische Trennungen und Klärflüssigkeiten. Es handelt sich um Zellulosefilterpapiere der Standardqualität für mittlere Durchflussraten.
  • Qualitative analytische Trennungen für Niederschläge wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
  • Verfahren zur landwirtschaftlichen Bodenanalyse und Saatgutprüfung
  • Industrielle Lebensmittelverarbeitungstechniken zur Extraktion von Flüssigkeiten oder zur Trennung fester Lebensmittel von der zugehörigen Flüssigkeit
  • Überwachung der Luftverschmutzung durch Sammeln von atmosphärischem Staub aus dem Luftstrom und photometrische Messung der Fleckenintensität
  • Gasdetektion durch quantitative Chromogenese mit optischer Reflexion
Qualitative Filterpapiere der Güteklasse 1 (Partikelretention 11 µm) sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, darunter Kreise, Blätter und vorgefaltete Filter. Sie sind auch im FilterCup-Format erhältlich, einem praktischen Einweg-70-mm-Filtertrichter mit einem Fassungsvermögen von 250 ml, der aus Polypropylen mit einem integrierten, heißgeklebten Filter geformt ist.