Sorte 3 qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
1003-055 1003-070 1003-090 1003-110 1003-125 1003-150 1003-185 1003-240 1003-320 1003-917 1003-323
512-1016EA 17.4 EUR
512-1016 512-1017 512-1018 512-1019 512-1020 512-1021 512-1022 512-0383 512-0464 512-1023 512-0465
Sorte 3 qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Whatman™
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Ein Filter der Standardsorte wird bei qualitativen Analysetechniken zur Materialbestimmung und -identifizierung verwendet. Zur Verwendung in Büchner-Trichtern.
  • Stärke 6 µm
Vorgefaltete qualitative Filter bieten im Vergleich zu gleichwertigen Quadranten-Faltenfiltern eine verbesserte Durchflussrate und eine erhöhte Ladekapazität.
Doppelt so dick wie Sorte 1 mit noch feinerer Partikelretention und ausgezeichneter Ladekapazität; mehr Niederschlag kann ohne Verstopfung gehalten werden. Die zusätzliche Dicke erhöht die Nassfestigkeit, wodurch diese Sorte sich sehr gut für den Einsatz in Büchner-Trichtern eignet.
Durch die hohe Saugfähigkeit eignet sich das Papier besonders als Probenträger. Dieser Filter ist auch in der FilterCup erhältlich. Dies ist ein praktischer Einweg-Filtertrichter mit einem Durchmesser von 70 mm und einem Fassungsvermögen von 250 ml und besteht aus Polypropylen mit einem integrierten, heißgeklebten Filter (Katalognummer 1600-003).