Druckfiltrationshalterung, Edelstahl, 200 ml
Lieferant: Sartorius
16249
512-3420EA 1150 EUR
512-3420
Druckfiltrationshalterung, Edelstahl, 200 ml
Filterhalter
Für die Filtration kleiner Volumen wird das Gerät direkt an eine Druckquelle angeschlossen. Für die Filtration von bis zu 5 Liter Volumen leicht filtrierbarer Flüssigkeiten (wie Pufferlösungen, Lösungen für Zellzählgeräte und Gewebekulturlösungen) kann es in Kombination mit einem Druckbehälter eingesetzt werden.
  • Die große Einfüllöffnung ermöglicht ein einfaches Eingießen der Probe
  • Der einschraubbare Stahlstab erlaubt eine Befestigung am Stativ
  • Anschlüsse für Schlaucholiven
For the filtration of small volumes the holder is connected directly to a pressure source. For the filtration of up to 5 litre volumes of relatively easily filtrable liquids (e.g. buffer solutions, solutions for cell counters and tissue culture solutions), it is used in combination with a pressure tank. Large filling opening to simplify addition of sample. Can be attached to a tripod and clamped down.
With hose nipples
Autoclavable at max. +134 °C
Max. pressure: 10 bar