Stopper, Gummi, mit einer Bohrung, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS0396-0080
513-3961EA 57.2 EUR
513-3961
Stopper, Gummi, mit einer Bohrung, Nalgene®
Stopfen Gummistopfen
Dieser Gummifilterstopfen ist zur Verwendung mit analytischen Testfiltertrichtern und Filtertrichtern mit Klemme geeignet. Größe Nr. 8