4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylanilin], Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51362-25MG
51362-25MGEA 149 EUR
51362-25MG
4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylanilin], Supelco®
4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylanilin]
Formel: C₁₇H₂₁N₃
CAS-Nummer: 492-80-8
EINECS: 207-762-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57769b0f21b7c59528b2c264cbe85b14e8986a91&vid=12a9c2a55679685fcb306f4150d38a52800f1481&prid=web&clid=SAPDAM