Sudan I, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51383-25MG
51383-25MGEA 153 EUR
51383-25MG
Sudan I, Supelco®
Sudan I
Formel: C₁₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 135 °C
Dichte: 1,119 g/cm³ (151 °C)
MDL: MFCD00003911
CAS-Nummer: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af169518ae2af52912b1ed51009a7dfa0558e18b&vid=ca585127052ae4a9e4e1941463107a45274e9bfd&prid=web&clid=SAPDAM