Vakuumfiltrationsgeräte, Serien GV 025 und GV 100, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10443000
514-0118EA 1380 EUR
514-0118
Vakuumfiltrationsgeräte, Serien GV 025 und GV 100, Whatman™
Kolben Saugflaschen
Vakuumfiltrationsgeräte aus Borosilikatglas mit Silikonverschluss.
  • Chemisch beständig gegen die meisten wässrigen und organischen Lösungen
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Autoklavierbar und in trockener Hitze bis 180 °C sterilisierbar
  • Verwendbar bis zu 200 °C
Anwendungen: Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und Kosmetika, Wasser und Abwasser, Rückstands- und Partikelanalysen, Kontaminationstests, mikrobiologische, biochemische und hydrobiologische Detektion, radiochemische Untersuchungen, Partikelanalyse in empfindlichen Bereichen der Elektronik, Luftfahrt und Raumfahrt.
POM, thread RD14 hose connection. Glass material. Silicone cap material. PTFE and silicone seals. Stainless steel, PTFE coated sieve. Borosilicate glass upper and lower parts. Borosilicate glass flask. Glass D2 Frit. Aluminum and stainless steel clamps.