Millex® Spritzenfiltereinheiten
Lieferant: Merck
SLHVR04NL SLHVR04NK SLGVR04NL SLGVR04NK SLHV033NK SLHV033NS SLHV033NB SLGV033NK SLGV033NB SLGV033NS SLHVX13NL SLGVX13NK SLGVX13NL SLGVX13TL SLHVX13NK SLHVX13TL
514-0446EA 241 EUR
514-0446 MILFSLHVR04NK 514-0430 514-0429 MILFSLHV033NK MILFSLHV033NS MILFSLHV033NB MILFSLGV033NK MILFSLGV033NB MILFSLGV033NS MILFSLHVX13NL MILFSLGVX13NK MILFSLGVX13NL MILFSLGVX13TL MILFSLHVX13NK MILFSLHVX13TL
Millex® Spritzenfiltereinheiten
Filter Spritzenvorsatzfilter
HPLC-zertifizierte Filter für die Filtration organischer und wässriger Lösungen in der HPLC.
  • Geringe Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit
Getestet und zertifiziert auf UV-absorbierende Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser und Acetonitril; Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität zwischen den Chargen.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.