Vakuumfiltrationssysteme mit Flaschenaufsatz, PES-Membran, Rapid-Flow™ Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
564-0020
514-0590EA 204 EUR
514-0590
Vakuumfiltrationssysteme mit Flaschenaufsatz, PES-Membran, Rapid-Flow™ Nalgene®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Rapid-Flow™ Einwegfiltereinheiten mit PES-Membran, PS-Trichter und PP-Sammelröhrchen verfügen über das exklusive Rapid-Flow-Stützsäulendesign für schnelle Durchflussraten und hohen Durchsatz. Die letzte Verteidigungslinie gegen Zellkulturkontamination und optimale Wahl für kleinvolumige Gewebekulturarbeiten. Sorgt für saubere, schnelle Filtration von 20 bis 50 ml Medium oder Puffer.
  • Farbcodierung gemäß Membran
  • Schnellste Durchflussrate und geringste Verstopfungsgefahr im Vergleich zu vergleichbaren Alternativen
  • 0,1-µm-PES zum Schutz vor Mykoplasmen erhältlich
  • 0,2-µm-PES-Geräte sind für Stammzellen- und Maus-Embryonalassays (MEA) getestet
Ideal für die Filtration von Zellkulturmedien, Serum, Additiven und Puffern.
Pyrogenfrei und endotoxinfrei - Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfnormen für Vakuumfiltrationseinheiten. Erhältlich mit Fit for Purpose-Sterildokumentation.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung inklusive 50-ml-Konusröhrchen und separatem Verschluss. Enthält jeweils zwei wiederverwendbare Ständer.
Verpackung:
Bitte beachten