Schlauch-Verschlussklammern für Dialysemembranen, universal
Lieferant: Spectrum Laboratories
142153 142170 142172 142152 142150 142154 142155 142110 142250 142252 142112 142173 142113 142156 142174 142175 142176 142253
514-0647EA 145 EUR
514-0647 514-0651 514-0652 514-0646 514-0645 514-0648 514-0649 514-0642 514-0657 514-0658 514-0643 514-0653 514-0644 514-0650 514-0654 514-0655 514-0656 514-0659
Schlauch-Verschlussklammern für Dialysemembranen, universal
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Polyamid, farbig
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifizierung
  • Für Membrantypen: Biotech CE, RC & PVDF; Standard RC
  • Sterilisation: Gammabestrahlung oder Ethylenoxid (nicht autoklavierbar)
Universal-Verschlussklammern wurden speziell mit sanften Dichtungsrippen entwickelt und sind der ideale Allzweckverschluss, der eine zuverlässige Abdichtung bei allen Membranqualitäten, -typen und -stärken gewährleistet.