Spritzenfilter, Minisart® Ophthalsart CE
Lieferant: Sartorius
17528-K
514-0675EA 181 EUR
514-0675
Spritzenfilter, Minisart® Ophthalsart CE
Filter Spritzenvorsatzfilter
Minisart® Ophthalsart mit tensidfreiem Celluloseacetat (SFCA) ist die beste Wahl für wässrigen oder ölige Lösungen und mit einem pH-Wert von 4 - 8. Typ 17528 hat eine Porengröße von 0,2 µm, die für die Sterilfiltration verwendet werden kann und einen männlichen Luer-Lock-Ausgang. Version K ist einzeln verpackt und mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert Nur in der EU/EEA und registrierten Ländern erhältlich
  • Steril und gebrauchsfertig
  • SFCA in vielen Porengrößen
  • Sehr geringe unspezifische Bindung
  • PVC-frei
  • Bidirektionale Nutzung möglich
Einzeln verpackte und sterile Minisart® Ophthalsart-Spritzenfilter sind optimal für den sofortigen Einsatz, wenn eine Sterilfiltration oder Klärung unter sterilen Bedingungen erforderlich ist.
Die SFCA-Membran ist die beste Option für eine auslaugungsfreie Filtration. Die sehr geringen, unspezifischen Bindungseigenschaften dieser Membran machen sie zur perfekten Wahl für Biomoleküllösungen.
Das Gehäuse besteht aus dem Acrylharz MBS (Methacrylat-Butadien-Styrol), das eine eingeschränkte Verträglichkeit mit Alkoholen aufweist, jedoch frei von Phthalaten ist und die Prüfung der Kunststoffklasse VI besteht. Gehäuse und Membran sind fest miteinander verbunden, was einen bidirektionalen Einsatz ermöglicht.