Chromatographiepapiere
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
143116 143156 143177 143226 143230 143225 143219 143204 143203 143139 143124 143130 143229 2.527.580680N 2.527.350450N
514-1182EA 276 EUR
514-1182 514-1189 514-1190 514-1129 BINZ143230 BINZ143225 514-1191 BINZ143204 BINZ143203 514-1188 BINZ143124 514-1187 BINZ143229 514-1193 514-1192
Chromatographiepapiere
Filter Filterpapiere Chromatographiepapier
Ahlstrom-Munksjö bietet eine ganze Reihe qualitativ hochwertiger Baumwollpapiere mit hohem Saugvermögen an – ideal für chromatographische Analysen und Blotting-Verfahren mit Gel (Southern, Northern und Western Blots). Ahlstrom-Munksjö stellt sowohl in Europa als auch in den USA saugfähige Papiere aus Baumwolllinters höchster Reinheit her. Diese Medien enthalten keinerlei Zusätze, sodass eine Kontamination während der Transferschritte verhindert wird.
  • Hohe Reinheit
  • Gleichmäßige Absorption
  • Hohe Konsistenz innerhalb einer Charge und zwischen den Chargen
  • Große
More Product Information