Membranfilterscheiben, GN-6 Metricel® MCE
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
63068 66068 66191 66265 66539 66191ME
514-4178EA 124 EUR
514-4178 514-4185 514-4193 516-7888 516-7927 514-1448
Membranfilterscheiben, GN-6 Metricel® MCE
Filter Membranfilter
Die zertifizierte Membran aus hydrophilem Cellulosemischester für die mikrobiologische Analyse erfüllt bzw. übertrifft die regulatorischen Spezifikationen.
  • Das einzigartige Gitternetz unterstützt die Quantifizierung bakterieller Kolonien ohne Wachstumshemmung oder Anreicherung
  • Für die mikrobiologische Analyse mit der Membranfiltertechnik (MF-Technik) geeignet. Jede Verpackung enthält ein unterzeichnetes Zertifikat für Ihre Dokumentation
  • Zur Verwendung mit Nährmedien von Pall für starkes Wachstum und leichte Identifizierung von Verunreinigungen
Cellulosemischester ist das bewährteste Filtermaterial für die mikrobiologische Analyse und ermöglicht eine maximale Ausbeute an Mikroorganismen.
Anwendungen: Ideal für die Isolierung und Zählung der fäkalen und Gesamt-Coliformen, E. coli, fäkalen Streptokokken, Pilze und weiterer heterotropher Organismen.
Meets and surpasses US EPA and ASTM specifications.
Applications: Isolation and enumeration of yeast and mould colonies, spoilage organism monitoring and identification in food and beverage quality control laboratories, ideal for monitoring particulate contamination of process fluids in the microelectronic industry.
Standards: Für die mikrobiologische Analyse von Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser und natürlichen Gewässern gemäß MF-Technik zertifiziert, wie in der 20. Ausgabe der „Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater“ und den „Microbiological Methods for Monitoring the Environment“, 600/8-78-017 der U.S. EPA beschrieben.