HEPA Filterkapseln
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12144
514-4092EA 163 EUR
514-4092
HEPA Filterkapseln
Filter Belüftungsfilter
Gewährleistet bakterienfreie Luft (HEPA: High Efficiency Particulate free Air) für sterile Anwendungen. Poröse Membran ermöglicht hohe Luftfließraten bei niedrigem Differenzdruck und Verlängerung der Standzeit von Endfiltern.
  • Can be used for non sterilising liquid prefiltration
Versapor® Membran, PP-Gehäuse.
Ensures particulate free air with 99,97% retention of 0,3 µm DOP aerosol (ASTM D 2986-71).