Belüftungsfilter, AcroVent®
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4249
514-4108EA 161 EUR
514-4108
Belüftungsfilter, AcroVent®
Filter Belüftungsfilter
Kostengünstige Einwegfilter, verringern das Kontaminationsrisiko. Ideal für Gasleitungen in CO₂-Inkubatoren.
PTFE-hydrophobe Membran, PP-Gehäuse.