Belüftungsfilter, Vacushield™
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4402
514-4115EA 91 EUR
514-4115
Belüftungsfilter, Vacushield™
Filter Belüftungsfilter
Schützt Ventile und Pumpenkomponenten vor schädlichen flüssigen Kontaminationen. Schützt das Laborpersonal vor potentiellen biologischen Gefahren wie Kontaminationen in der Luft und öligen Aerosolen.
Hydrophobes PTFE-Membran, PP-Gehäuse
Aerosol-Retention: 99,97% von 0,3 µm DOP Partikeln bei 32 L/min/100 cm²