Fluorbenzol, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenylfluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

51411-5ML-F
51411-5ML-FEA 115 EUR
51411-5ML-F
Fluorbenzol, Supelco®
Fluorbenzol
Formel: C₆H₅F
Molecular Weight: 96,1 g/mol
Siedepunkt: 85,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000280
CAS-Nummer: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81a85a0b6d369f10ec15227c883c0d6a84c9b89c&vid=54a32e617647cb643a7012802b26e78ef10f5c8a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR