Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem, VacuCap®, Supor®
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4621 4622 4624 4632 4634 TA4622 TA4632 4628 4631 4638
515-0012EA 207 EUR
515-0012 515-0013 515-0014 515-0017 515-0018 516-9812 516-9813 515-0015 515-0016 515-0019
Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem, VacuCap®, Supor®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Supor® hydrophile Polyethersulfon(PES)-Membran; PP-Gehäuse. Mit dem VacuCap® Filtrationssystem erübrigt sich das ständige Nachfüllen des Trichters, das bei traditionellen Flaschenaufsatzfiltern erforderlich ist, da das System die Flüssigkeit direkt aus dem Mischtank aspiriert. Das patentierte kleine Design ist für eine Vielzahl an Sammelgefäßen geeignet und reduziert sowohl den erforderlichen Lagerraum als auch das anfallende Abfallvolumen im Labor. Die Supor® Membran in den VacuCap® 60 und VacuCap® 90 Systemen bietet hohe Durchflussraten für schnelle Vakuumfiltrationen von 100&More Product Information