Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
5154.2500EA 65 EUR
5154.2500
Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896, VOLUSOL®
Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896
Siedepunkt: >118 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Acetic acid) 31.5 - 33.5 %
Density (20/4) 1.07 - 1.09