n-Heptacosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51559-250MG
51559-250MGEA 89.4 EUR
51559-250MG
n-Heptacosan, Supelco®
n-Heptacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Siedepunkt: 442 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59,5 °C
Dichte: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009862
CAS-Nummer: 593-49-7
EINECS: 209-792-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56441bb504e299076c95042157b8ab1dcb7c3c2e&vid=46695fd1f34ad586f1ed3fc5a6a2122e328e038e&prid=web&clid=SAPDAM