n-Heptadecan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51578-5ML
51578-5MLEA 0 EUR
51578-5ML
n-Heptadecan, Supelco®
n-Heptadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Siedepunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,2 °C
Dichte: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f19004bc6f19fe92d031d2ab8a5d29634d4ea8&vid=0fda84699d7859b5f1b4834c4d93f1cff7948a7b&prid=web&clid=SAPDAM