Vivaclear Zentrifugalfilter
Lieferant: Sartorius
VK01P042
516-0156EA 347 EUR
516-0156
Vivaclear Zentrifugalfilter
Filter Zentrifugaleinheiten
Vivaclear Zentrifugal-Filter sind Einwegfilter für die schnelle und zuverlässige Klärung/Filtration von biologischen Proben im Bereich von 100 bis 500 µl. Sie können in Festwinkelrotoren für 2,2 ml Röhrchen verwendet werden.
  • Polyethersulfon-Membran mit hohem Fluss
  • Niedriges Totvolumen (<5 µl)
  • Schnelle und reproduzierbare Ergebnisse
Anwendungen: Klärung von Proben vor der Aufgabe auf Vivapure Proteinreinigungssäule; Entfernung von Partikeln und Niederschlägen; Filtration von Plasma und Serum; Filtration von Zellen und Zellteilen.