Transfermembrane, FluoroTrans® PVDF
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PVM020C3R BSP0158 BSP0161 BSP0157 BSP0159 PVM020C-099 PVM020C-195 PVM020C-196
516-9757EA 441 EUR
516-9757 516-0248 516-0249 516-0225 516-0226 516-0224 516-0220 516-0222
Transfermembrane, FluoroTrans® PVDF
Transfer-Membranen
Natürlich hydrophobes PVDF, ideal für eine Vielzahl von Proteinanalyse-Anwendungen. Das Sortiment der FluoroTrans® Medien besteht aus weißen, mikroporösen Festphasenträgern, die durch hydrophobe Interaktionen für eine solide Bindung von Proteinen sorgen. FluoroTrans® Membrane sind optimal für die N-terminale Proteinsequenzierung geeignet. FluoroTrans® W Membrane wurden für Western-Transfers optimiert. Diese Membrane ermöglichen einen empfindlichen Proteinnachweis mit niedrigem Hintergrund und sehr geringem Durchblotten von Proteinen. Immobilisierte Proteine können mit Coomassie®-Blau,More Product Information