Absaugleiste
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4889
516-1038EA 2630 EUR
516-1038
Absaugleiste
Verteiler
Dieser Verteiler für die Mikrobiologie ermöglicht mit seinem modularen Design die Optimierung von Tests ohne Zugeständnisse an die Sauberkeit.
  • Anpassbar an Workflows, Testbereich und Autoklav
  • Rutschfeste Adapter ermöglichen die Verwendung jedes Pall-Mikrobiologiegeräts am selben Verteiler
  • Rechts- und linkshändige Bedienung
Bei einem Verteiler mit drei Plätzen und einem Kupplungsteil kann ein zusätzlicher Verteiler hinzugefügt und eine Sechsfachverteilung geschaffen werden. Ein Programm zur vorbeugenden Wartung kann ohne Verzögerung der kritischen Tests erstellt werden.
Adapter sind erforderlich und müssen separat bestellt werden.
MicroFunnel™-Adapter: Ideal für die Einheiten MicroFunnel™, MicroFunnel™ ST, MicroFunnel™ Plus und MicroCheck®.
Sentino®-Trichteradapter: Ideal für Sentino®-Filtertrichter.
Standardadapter: Ideal für magnetische Sentino®-Filtertrichter.
Verlängerter Standardadapter: Ideal für magnetische Filtertrichter.
Bestellinformation: Der Mikrobiologie-Verteiler wird als Set zusammen mit einer Verteilerbasis
mit drei Plätzen, 3 Verteilerventilen, 1 Verschlusskappe und 1 Schlauchtüllenkappe geliefert.
Verschiedene Adapter und Kupplungsvorrichtungen sind erhältlich. Adapter sind erforderlich und
müssen separat bestellt werden.