Spritzenvorsatzfilter, Corning®
Lieferant: Corning
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 152.87 EUR
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Spritzenvorsatzfilter, Corning®
Filter Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter sind mit den folgenden Membrantypen erhältlich: Polyethersulfon (PES) für geringe Proteinbindung und schnelle Durchflussraten, tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) mit und ohne Vorfilter für geringste Proteinbildung, PTFE für Chemikalienbeständigkeit, regenerierte Cellulose (RC), die beste Wahl für DMSO-Kompatibilität, und Nylon (NY), das hydrophil und tensidfrei ist und extrem wenig extrahierbare Substanzen enthält.
  • Auf 100%-ige Integrität getestet
  • Als pyrogenfrei und nicht zytotoxisch zertifiziert
Hergestellt gemäß ISO 9002 Standards
516-1959 empfohlen als Inline-Luftfilter.
Available in 4, 15, 25, 26, and 50 mm diameter filters.Redesigned 26 mm filter increases effective filtration area resulting in faster flow rates and higher throughput. 50 mm fluoropolymer resin vent filters help prevent aggressive solvents from damaging vacuum lines and pumps.