Vakuumfiltrationsgerät
Lieferant: Sartorius
16309
516-7017EA 667 EUR
516-7017
Vakuumfiltrationsgerät
Trichter Membranfiltertrichter
Borosilicate glass, with PTFE ring, autoclavable.
Für die Partikelentfernung aus Lösemitteln für analytische Bestimmungen und Herstellung hochreiner Lösungen. In Kombination mit lösemittelbeständigen, hydrophilen RC-Membranen (Ø 50 mm oder 47 mm), ideal für die Hochreinigung und Entgasung von Lösungen und Lösemittelgemischen für HPLC, GC, und AA.
Funnel capacity of 250 ml, with filtrate flask of 1000 ml.