BioSart® 100 Monitore
Lieferant: Sartorius
16401-47-06-K 16402-47-06-K 16401-47-06ACK 16403-47-06ACK 16401-47-07ACK 16402-47-06ACK 16403-47-06-K 164-04-47-06-K 16403-47-04-K 16401-47-06-VK 16401-47-H6-K 16401-47-H6-VK 16403-47-04-VK 16403-47-06-VK 16401-47-07-K
516-7022EA 191 EUR
516-7022 516-7023 611-1158 611-1161 611-1159 611-1160 611-0686 SART164-04-47-06-K 515-0246 515-0242 515-0244 515-0245 SART16403-47-04-VK SART16403-47-06-VK 515-0243
BioSart® 100 Monitore
Filter Membranfiltergeräte
BioSart® 100 Monitore wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Getränken, Wasser, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsmitteln und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Einheiten mit PS-Gehäuse und eingebautem Membranfilter sowie Saugpad aus Zellulose sind gebrauchsfertig.
  • Hohe Durchflussrate und hoher Gesamtdurchsatz
  • Ohne hydrophobe, adhäsive Bereiche
  • Membranen mit hohem Durchfluss ermöglichen kürzere Filtrationszeiten aufgrund von 30% höheren Durchflussraten
  • Trichter mit 10 ml-Graduierungen
  • 6,5×1,5 mm-