Vakuum-/Druckluftpumpe
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
13158
516-7546EA 1810 EUR
516-7546
Vakuum-/Druckluftpumpe
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Die garantiert öl- und staubfreie Vakuum-/Druckluftversorgung hilft, die gesamte Laborumgebung einwandfrei sauber zu halten.
  • Verringertes Kontaminationsrisiko, eine Luftabdichtung zwischen Pumpe und Zylinder garantiert eine öl- und staubfreie Vakuum-/Druckversorgung
  • Mit Membran für sauberen und geräuscharmen Betrieb
  • Kompakte Bauform sorgt für mehr Platz im Labor
Filter elements: PU foam
Seals: stainless steel