Belüftungsfilter, Acro® 50
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 337 EUR
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Belüftungsfilter, Acro® 50
Filter Belüftungsfilter
Wiederverwendbare Filter mit hoher Leistung für kritische Anwendungen; ideal zur Verwendung mit Bioreaktoren und Fermentern sowie zur Filtration von aggressiven Lösemitteln.
Membran: hydrophobes PP-verstärktes PTFE, Gehäuse aus PP, autoklavierbar