Membranscheibenfilter
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
R2PJ047
516-8912EA 658 EUR
516-8912
Membranscheibenfilter
Filter Membranfilter
Widerstandsfähige, chemisch beständige Membranen für die Überwachung und Probenahme von Luft in aggressiven Arbeitsumgebungen.
  • Gravimetrische Bestimmung mit niedriger Eigenmasse
  • Ideal für die Filtration von Gas und/oder organischen Lösungsmitteln
  • Unterstützte Membranen zeichnen sich durch eine längere Haltbarkeit unter widrigen Testbedingungen und bei der Säure-/Aerosolüberwachung aus
Teflo Membran: PTFE mit PMP-Stützring. Übliche Aerosol-Retention: 1 und 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) Membran: PTFE auf PP-Ständer.
Typical aerosol retention: 0,5; 1 and 2 µm: 99,99%