Easy Pressure-Spritzenfilterhalter
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4320-N
516-8942EA 257 EUR
516-8942
Easy Pressure-Spritzenfilterhalter
Filterhalter
Zur Partikelfiltration kleiner Volumina (10 bis 100 ml) unter Verwendung einer Spritze als Endfilter in Gasfiltrationssystemen.
Basisteil: Delrin® (Acetalharz), Stützsieb: Edelstahl, O-Ring: Viton®.