Kapseln Wasserprobe Filter, AcroCap™
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
6004482
516-9104EA 1180 EUR
516-9104
Kapseln Wasserprobe Filter, AcroCap™
Filter Membranfilterkapseln
Die AcroCap™-Geräte werden häufig bei der Vorbereitung von Grundwasserproben mit wenig Partikeln für die allgemeine Analyse und die Analyse auf gelösten Metallen eingesetzt.
  • Entfernt Luft, Partikel und mikrobielle Kontamination
  • Supor® Membran in verändertem Acrylgehäuse
  • Zwei Einweg-Formate erhältlich - 'Inline' oder 'Flaschenaufsatz'
AcroCap™ Filter (516-9104)
Effektiver Filtrationsbereich:15 cm² ; Entlüftungsventil mit 0,02 μm PTFE; maximaler Druck 2,04 bar.
Ein-/Auslass: Schlaucholive 6,4 mm. Artikel entspricht ISO 594 FSL.
Acrocap™ Positive pressure devices (515-0009, 515-0010 and 515-0011).
Effektiver Filtrierbereich: 15 cm²; Entlüftungsventil mit 0,02 μm PTFE; maximaler Druck 2,1 bar; B×T×H (mm): 68,8×40,9×34,5.
Ein-/Auslass: Schlaucholive 6,4 mm, innere Verjüngung für Luer-Konus (männlich) geeignet, abnehmbare Abfüllglocke am Auslass.