Phenol, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
516724-500
516724-500EA 256 EUR
516724-500
Phenol, Calbiochem®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181,7
Schmelzpunkt: 40,8
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390