(±)-Linalool, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadien

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

51782-1ML
51782-1MLEA 139 EUR
51782-1ML
(±)-Linalool, Supelco®
(±)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008906
CAS-Nummer: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=022c556c10868b05dc238cac5d05ad2c23e9d8a3&vid=897a08b5fba66e27675f04940f14536b554d0bee&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR