1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

51833-10G 51833-5G
51833-10GEA 151 EUR
51833-10G 51833-5G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149550
CAS-Nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b43017d31a4676d665699be87628285735678548&vid=974b14926894285b00cbafbf2b0c5043e32024fb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR