Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Lieferant: witeg Labortechnik
5.071.010 5.071.025 5.071.050 5.071.100 5.071.200 5.071.300 5.071.500 5.071.900 5.071.915 5.071.920
519-4121EA 35.1 EUR
519-4121 519-4122 519-4123 519-4124 519-4125 519-4221 519-4222 519-4223 519-4224 519-4225
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Kolben Saugflaschen
DURAN® mit Kunststoff-Ummantelung, mit Montage-Set aus PP.
  • Ummantelung als Splitterschutz bei Implosion
  • Die Ummantelung bleibt transparent, haftet fest und ist beständig bis 60 °C
  • Bis 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
Vakuumfest.
Standards: DIN 12476 und ISO 6556